Learn More
Fisherbrand™ Desecadores con nz 24/29 y válvula
Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3. Desecadores Fisherbrand con nz 24/29 y válvula diseñados para una variedad de trabajos de vacío.
180.00€ - 680.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 13 130, DIN 12 491 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato Simax 3.3 |
Tipo de producto | Desecador |
Incluye | nz 24/29 y válvula |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15594635
|
Fisherbrand™
|
Desecador (250mm) | 239 mm | 320 mm | 349 mm |
680.00€
cada uno |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15594625
|
Fisherbrand™
|
Desecador | 143 mm | 215 mm | 247 mm |
237.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|
15544635
|
Fisherbrand™
|
Desecador | 192 mm | 270 mm | 300 mm |
467.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15544625
|
Fisherbrand™
|
Desecador | 94 mm | 153 mm | 177 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3
- Diseñado para una gran variedad de trabajos de vacío
- Utilizado para la desecación de muestras, almacenamiento de materiales sensibles a la humedad
Especificaciones
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
Vidrio de borosilicato Simax 3.3 | |
Desecador | |
nz 24/29 y válvula |