Learn More
Fisherbrand™ Desiccator with Glass Knob
Made from Simax 3.3 borosilicate glass. Fisherbrand Desiccator with Glass Knob is designed for variety of vacuum work.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15584625
  • 138.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
20-11-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from SIMAX 3.3 borosilicate glass
  • Designed for variety of vacuum work
  • Used for desiccation of samples, storage of materials sensitive to humidity
Especificaciones
Especificaciones
ISO 13 130, DIN 12 491
143 mm
261 mm
Desiccator (150mm)
Glass knob
215 mm
Simax 3.3 borosilicate glass
Videos
SDS
Documentos
Ver productos accesorios