Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Gloves
Catalog Number p-7146314
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Gloves are a disposable, chemically resistant nitrile glove.
  • Desechables
  • Resistente a productos químicos de acuerdo con la norma EN 374
  • Alta protección contra la contaminación química y bacteriológica
  • Muy buena durabilidad mecánica en comparación con los guantes desechables convencionales
  • Aprobado para la manipulación y el procesamiento de alimentos de acuerdo con la EU 1935/2004
  • Sin látex natural
  • Resistentes a una multitud de fármacos citoestáticos y a los virus de acuerdo con la ASTM 1671:2007
  • La superficie del guante no tiene silicona
  • Cumple los requisitos de la EN 455
  • Dispositivo médico de acuerdo con la directiva 93/42/EWG
  • Excelente sensibilidad táctil
  • Extremadamente cómodos
  • Mayor resistencia a las roturas
  • Puntas de los dedos rugosas para mejorar el agarre
  • Ajuste ceñido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad ASTM 1671 2007
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Categoría PPE 3, EN 374, EU 1935/2004, EN 455 y 93/42/EWG
Color Azul
Material Nitrilo
En polvo Sin talco
Tamaño 6
Grosor (métrico) 0,11mm
Longitud (métrico) 240 a 260 mm