Learn More
Ansell™ Guantes de prevención de alergias DermaShield™
Minimiza las alergias de tipo I y IV asociadas al caucho natural.
Marca: Ansell™ 73721075
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con policloropreno
- Para entornos controlados no estériles
- Sin proteínas de látex ni aceleradores
- El revestimiento de neopreno ofrece resistencia química
- El puño con reborde doblado evita que los guantes se enrollen hacia abajo
- Agarre de punta de dedo de terracota
- Sin polvo
Especificaciones
73-721 | |
Neopreno | |
Con reborde/enrollado | |
73-721 | |
1 par |
0.175mm | |
Neopreno | |
Resistencia química | |
7,5 | |
Verde |