Learn More
asecos™ Depot PE with Pull-Down Blind - Version Drum
Product Code. 17836586 Shop All asecos Products
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Depth (Metric):
1050.00 mm
1083.00 mm
Pakningsstørrelse:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Depth (Metric) Pakningsstørrelse
17836586 1083.00 mm Each
17836456 1050.00 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17836586 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40065
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The Depot PE with Pull-Down Blind is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
  • With integrated sump pallet
  • For direct placement of a barrel on a Euro pallet or barrel storage on the optional PE half pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
Tekniske data
Color Grey
Capacity (English) 64.7 gal.
Capacity (Metric) 245 L
Material Polyethylene
Type Disposal Can
Length (English) 61.18 in.
Length (Metric) 1554.00 mm
Width (English) 61.18 in.
Width (Metric) 1554.00 mm
Height (English) 77.95 in.
Height (Metric) 1980.00 mm
Depth (English) 42.64 in.
Depth (Metric) 1083.00 mm
Weight (English) 273.37 lb.
Weight (Metric) 124 kg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.