Learn More
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt, Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP2514-5
Detalles adicionales : CAS : 1190749-82-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Amber Glass
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10428923
  • 412.35€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-01-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt is used in several biochemical research applications.
Especificaciones
68938-01-2
380.213
73904662
C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)F
C17H15BrFNO3
GXZCYECDYOBPGH-OAHLLOKOSA-N
(2R)-3-(3-bromophenyl)-2-[[2-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]propanoic acid
Especificaciones
5g
Pass Test
Amber Glass
From Salmon Sperm
C17H15BrFNO3
C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)F
380.213
6000000
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt
14% max.
White
68938-01-2
GXZCYECDYOBPGH-OAHLLOKOSA-N
(2R)-3-(3-bromophenyl)-2-[[2-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]propanoic acid
73904662
Solid
Videos
SDS Documentos