Learn More
Ácido deoxicólico sal sódica, Fisher BioReagents
Catalog Number 10346653
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Para solubilizar y aislar proteínas unidas a membrana en estado activo
Este detergente aniónico es útil para solubilizar y aislar proteínas unidas a membrana en estado activo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Deoxycholic Acid Sodium Salt
Color Blanco
CAS 302-95-4
Forma física Polvo/Sólido
Punto de fusión 357°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular C24H39NaO4
Número MDL MFCD00064139
pH 7.5 to 10
Cantidad 100 g
Sinónimo Sodium Deoxycholate, 3-alpha, 12-alpha-Dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acid, sodium salt
Clave InChI FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Nombre IUPAC sodio;(4R)-4-[(3R,5R,8R,10S,12S,13R,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato
Peso molecular (g/mol) 414.56
Identificación Pass Test
PubChem CID 91810855
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.58
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Deoxycholic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.