Learn More
Deoxycholic acid, 98.5-101%, ACROS Organics™
38.90€ - 339.10€
CAS 83-44-3
Fórmula molecular C24H40O4
Molecular Weight (g/mol) 392.58
Número MDL MFCD00003673
InChI Key KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Sinónimo deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
IUPAC Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)O)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10616732 SDS Ver documentos Acros Organics
148140250
25g Glass bottle 38.90€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
10796181 SDS Ver documentos Acros Organics
148141000
100g Glass bottle 86.10€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10636904 SDS Ver documentos Acros Organics
148145000
500g Glass bottle 339.10€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 8
Añadir a la cesta
Especificaciones
83-44-3
392.58
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
222528
(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
C24H40O4
MFCD00003673
deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
CHEBI:28834
CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)O)C
Especificaciones
Deoxycholic acid
Authentic
Glass bottle
Pink to White
25g
98.5%
MFCD00003673
15, 2901
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
222528
392.57
98.0 to 102.0% (on dried basis) (Acid)
0.2 % max.
1 % max. (140°C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg)
+53° to +57° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
172°C to 178°C
83-44-3
C24H40O4
10, IV, 1608
deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)O)C
392.58
CHEBI:28834
Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Deoxycholic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.