Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido desoxicólico, 98,5-101 %
Catalog Number 10636904
277.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83-44-3
C24H40O4
392.58
MFCD00003673
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
222528
CHEBI:28834
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83-44-3
C24H40O4
392.58
MFCD00003673
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
222528
CHEBI:28834
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
El ácido desoxicólico, n.° de CAS 83-44-3, es un ácido biliar y metabolito en suero sanguíneo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido desoxicólico es un derivado del ácido 5beta-cholan-24-oico con sustituciones de hidroxi en los carbonos 3 y 12
•La función del ácido desoxicólico es absorber las grasas emulsionándolas y solubilizándolas
Aplicaciones
• El ácido desoxicólico se puede utilizar para el estudio de laboratorio de la grasa submentoniana
•El ácido desoxicólico es capaz de alterar las membranas celulares
• En aplicaciones de investigación de laboratorio, el ácido desoxicólico se puede utilizar para solubilizar proteínas o como un estándar secundario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Deoxycholic acid
Punto de fusión 172°C to 178°C
Color Rosa a blanco
Residuos de ignición 0.2 % max.
Pérdida por secado 1 % max. (140°C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 10, IV, 1608
Índice Merck 15, 2901
Condición de rotación específica + 55.00 (20.00°C c=1,ETHANOL)
Rotación específica +53° to +57° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
Nombre IUPAC (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.57
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0% (on dried basis) (Acid)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Deoxycholic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.