Learn More
delta-Decanolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081683
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
705-86-2
C10H18O2
170.25
MFCD00006649
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYNA-N
delta-decalactone, 6-pentyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-decanolide, decanolide-1,5, 5-decalactone, decan-5-olide, amyl-delta-valerolactone, delta-decanolactone, 5-pentyl-5-pentanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl
12810
CHEBI:87327
6-pentiloxan-2-ona
CCCCCC1CCCC(=O)O1
705-86-2
C10H18O2
170.25
MFCD00006649
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYNA-N
delta-decalactone, 6-pentyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-decanolide, decanolide-1,5, 5-decalactone, decan-5-olide, amyl-delta-valerolactone, delta-decanolactone, 5-pentyl-5-pentanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl
12810
CHEBI:87327
6-pentiloxan-2-ona
CCCCCC1CCCC(=O)O1
Used in pharmaceutical preparations, feed additive, flavorings agent. Also used by food and flavor industries for its coconut fragrance and taste. It is also used as a reagent in the synthesis of (±)-Massoilactone (M197600); a chemical component with antibacterial activity found in volatile oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en preparaciones farmacéuticas, aditivos para piensos y agentes saborizantes. También se utiliza en las industrias de alimentos y sabores por su fragancia y sabor de coco. También se utiliza como reactivo en la síntesis de la (±)-masoilactona (M197600), un componente químico con actividad antibacteriana que se encuentra en los aceites volátiles.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml a 28 °C), alcoholes y propilenglicol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material delta-Decanolactone
Punto de fusión -25°C
Densidad 0.971
Punto de ebullición 117°C to 120°C (0.02 mmHg)
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 25 g
Beilstein 117520
Información de solubilidad Soluble in water (4mg/ml at 28°C),alcohols,and propylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 97%