Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Shake 'n' Stack Hybridization Ovens
Increase the versatility of your hybridization oven by using these accessories.
Marca:  Thermo Scientific™ 222044
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12435671
  • 775.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
29-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Accessory, Rotisserie
Delrin Plastic
Up to 44 x 50mL tubes
Delrin™ Plastic Rotisserie
Shake 'n' Stack, Maxi-14 ovens