Learn More
Dehydroacetic Acid, TRC
Product Code. 30354457
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30354457 25 g 25g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30354457 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD22923525G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Dehydroacetic Acid
CAS 520-45-6
Molecular Formula C8 H8 O4
Quantity 25 g
Synonym 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 3-Acetyl-6-methyl-1-oxacyclohex-5-ene-2,4-dione, 3-Acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4, 3-Acetyl-6-methylpyran-2,4(3H)-dione, 4-Hexenoic acid, 2-acetyl-5-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone, Acetic acid, dehydro-, Biocide 470F, DHAA, DHS, Dehydracetic acid, Dehydroacetic acid, Geogard 111A, NSC 8770
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
SMILES CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C
IUPAC Name 3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Formula Weight 168.0423
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.