Learn More
Dehydroacetic acid 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 111945000
Detalles adicionales : CAS : 520-45-6 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10627452
  • 101.60€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
520-45-6
168.148
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
122903
CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
C8H8O4
MFCD00066709
dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dione
Especificación
Dehydroacetic acid
Plastic bottle
270.0°C
109.0°C to 112.0°C
98%
98%
MFCD00066709
15, 2869
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dione
122903
Fine Crystalline Powder
Authentic
0.1% max. (700°C, 2 HRS.)
Cream or Yellow
500g
520-45-6
C8H8O4
17, 559
dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
168.148
168.15
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dehydroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentación