Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon F4040
Resists the swelling and hardening caused by hydro-carbon based fluids. Tygon™ F-4040-A Fuel and Lubricant Tubing routinely handles gasoline, kerosene, heating oils, cutting compounds and glycol-based coolants.
Marca:  Masterflex™ 95633-00
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11707399
  • 93.80€ / 15 metros
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características y ventajas
  • Resistentes a resquebrajamientos
  • Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
  • Resistentes a la hinchazón
  • Muy flexibles y fáciles de instalar
  • Desarrollados específicamente para combustible y lubricantes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
Aplicaciones típicas
  • Tuberías de combustible para motor pequeñas
  • Automoción en general
  • Vehículos de recreo
  • Equipos de césped y jardín
  • Transferencia de refrigerante
  • Combustibles para calefacción
  • Compuestos de corte
  • Equipo de pulido
  • Tuberías de lubricación
Especificaciones
Especificaciones
Industrial Tubing
0.09 in.
DEHP
49.2 ft.
0.05 in.
Transferencia de petróleo, productos derivados del petróleo, diésel, queroseno, aceite caliente, aceite de corte, refrigerante a base de glicol.
-40 °C
Amarillo
3 bar a 20 °C
de 70 °C
Fabricados según los requisitos de GLP
2,4 mm
4,8 mm
15 m
1,2 mm
-40°F
1 unidad
Los tubos
158°F