Learn More
OHAUS™ Base de acero inoxidable Defender™ 5000
La base de la serie Defender 5000 R de la última generación de OHAUS ofrece durabilidad para las aplicaciones industriales más exigentes. La resolución máxima no aprobada de 1:15 000 d cumple con las necesidades de aplicaciones de pesaje industrial que re
Marca:  OHAUS™ 30419610
Detalles adicionales : Peso : 8.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968415
  • 940.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La serie W cuenta con una plataforma de acero inoxidable, bastidor y célula de carga IP67 para soportar entornos industriales hostiles.
  • Las bases Defender 5000 están equipadas con un cable EasyConnect, que permite la configuración instantánea con indicadores Defender 5000 (TD52), acelerando así la instalación.
  • Las bases Defender 5000 cuentan con certificación NTEP y están aprobadas por Measurement Canada.
  • Estas bases también cuentan con homologación tipo OIML y EC, lo que las hace ideales para uso comercial.
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma de acero inoxidable de grado 304, bastidor de acero inoxidable, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes, indicador de nivel
1,000000 g, 2,000000 g
IP67
423 x 400 x 120 mm
15,00 kg, 30,00 kg
D30WQDL
De -10 °C a +40 °C
8,600 kg