Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Deerfit Lux
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Guante de cuero: ante negro de primera calidad.
- Agarre mejorado con un cuero de ante de flor rectificada.
- Completamente revestido con material Thinsulate™ para proteger contra el frío.
- Es transpirable, flexible, ultraligero y no absorbe la humedad.
- Puño elástico para mejorar la sujeción y reducir el intercambio térmico.
- El color negro hace que el guante sea más resistente a la suciedad del suelo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE 1, número de certificado CE: Autocertificación, declaración CE: Declaración CE |
| Clasificación | Movilidad: 4 |
| Estilo de corte | Gunn |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Ante pulido |
| Material | Cuero, Thinsulate™ |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ejército, energía, electricidad, fuerzas armadas, logística, asistencia, telecomunicaciones, transporte y servicios públicos |
| Incluye | Puño con banda elástica |
| Mostrar más |