Learn More
Honeywell™ Deep Blue Winter Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Guante tejido con poliamida
- Revestimiento completo de espuma de nitrilo azul
- Con forro polar completo
- Sistema de cierre automático en la muñeca
- El diseño tejido sin costuras es ergonómico, es decir, se adapta mejor a la forma natural de la mano para una mayor resistencia, más durabilidad y una comodidad superior
- El hilo reduce la creación de pelusas y lo hace ideal para las aplicaciones más sensibles. Además, se puede lavar fácilmente para que tengan una vida útil más larga
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El revestimiento de espuma optimiza la transpirabilidad del guante
- La espuma de nitrilo mejora el agarre
- El diseño tejido con cierre automático hace que el guante se ajuste correctamente
- El revestimiento de nitrilo que cubre toda la mano ofrece una excelente resistencia a las abrasiones y es impermeable al aceite
- El forro polar proporciona aísla muy bien del frío
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003, EN 388:2016 sobre riesgo mecánicos y EN 511-2006 sobre protección contra el frío |
Descripción | 13 de calibre |
Color | Azul |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 7 |
Longitud (métrico) | 25 cm |