Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas específicas para agitadores con abrazaderas MaxQ™ 8000
Maximice la capacidad del recipiente y simplicidad al trabajar con un solo tamaño de recipiente, como un matraz, utilizando plataformas específicas para agitadores con pinzas Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Marca:  Thermo Scientific™ 238073
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013982
  • 1370.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
10-02-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Clamps come installed to provide maximum capacity
Especificaciones
Especificaciones
12
45.7 cm
Agitador orbital con abrazaderas
75 cm
Matraz Erlenmeyer de 2 l
Agitador MaxQ™ 8000