Learn More
Invitrogen™ Human DEDD2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0311
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15296519
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
DEDD2 Synthetic Peptide, PEP-0311, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 11 amino acids near the amino terminus of human DEDD2.PEP-0311 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20214.
Especificaciones
Especificaciones
162989
purified
Human DEDD2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q8WXF8
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
DEDD2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS