Learn More
Sulfato sódico de decilo, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10420841
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
142-87-0
MFCD00041881
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
23665771
sodio; decilsulfato
CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
142-87-0
MFCD00041881
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
23665771
sodio; decilsulfato
CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Decyl sodium sulfate
Absorbancia (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H19Na·H2SO4
Fórmula lineal CH3(CH2)9OSO3Na
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso molecular (g/mol) 260.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.32
Porcentaje de pureza ≥98.5% (titrimetric) (on dry substance)
Grado HPLC
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decyl sodium sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.