Learn More
Alcohol decílico, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736091
36.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-30-1
C10H22O
158.28
MFCD00004747
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
8174
CHEBI:28903
decan-1-ol
CCCCCCCCCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-30-1
C10H22O
158.28
MFCD00004747
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
8174
CHEBI:28903
decan-1-ol
CCCCCCCCCCO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Decyl alcohol
Punto de fusión 6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8290g/mL
Punto de ebullición 220°C to 240°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9OH
Índice de refracción 1.4360 to 1.438
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 425
Índice Merck 15, 2858
Gravedad específica 0.829
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chlorogorm,soluble in alcohol,ether,mineral oil,propylene,insoluble in glycerin water (233°C)
Viscosidad 14.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.