Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
For use with Programmable Electronic High Power Crimp Station
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Cabezal de retirada de tapones para tapones de aluminio/acero
- No ajustable
Especificaciones
Cabezal de retirada de tapones | |
Plástico, Acero | |
Tapones de aluminio de 11 mm |
11 mm | |
No esterilizable en autoclave |