Learn More
Decahidronaftaleno, 98 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736093
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
91-17-8
C10H18
138.25
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
C1CCC2CCCCC2C1
91-17-8
C10H18
138.25
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
C1CCC2CCCCC2C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene
Nombre de nota Mixture of cis and trans
Punto de fusión -31.0°C
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H18
Índice de refracción 1.4740 to 1.4760
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, III, 245
Índice Merck 15, 2850
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosidad 3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido