Learn More
Decahidronaftaleno, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021521
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
91-17-8
C10H18
138.254
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
C1CCC2CCCCC2C1
91-17-8
C10H18
138.254
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
C1CCC2CCCCC2C1
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El decahidronaftaleno se utiliza ampliamente como disolvente industrial para resinas y aditivos combustibles. Es un sustituto de la trementina en lacas, pulidores de zapatos y ceras.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, éter, metanol, anilina, decalina, cloroformo, butanol y etanol. Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire, la luz y el calor. El calor y la luz aceleran la formación de peróxido. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión <-45°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 189°C to 191°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.474
Cantidad 100 mL
Número UN UN1147
Beilstein 878165
Índice Merck 14,2846
Información de solubilidad Miscible with acetone,benzene,ether,methanol,aniline,decalin,chloroform,butanol and ethanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25
Porcentaje de pureza 98%