Learn More
DEAE-Dextran, chloride Form, MP Biomedicals™
Product Code. 11451002 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Quantity Unit Size
11451002 10 g 10g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11451002 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219513310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 9015-73-0
MDL Number MFCD00081561
Synonym Diethylaminoethyl-dextrane
IUPAC Name Diethylaminoethyl dextran
Specifications
Physical Form Powder
Color White
Quantity 10 g
Formula Weight 500, 00
Chemical Name or Material DEAE-Dextran
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.