Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Methyl) Fused Silica Tubing
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
41.65€ - 391.00€
Especificaciones
Para utilizar con Disolventes orgánicos y acuosos
Tipo Tubo de sílice fundida desactivada con metilo
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) Térmicamente estable hasta 380 °C
Ver más especificaciones
Productos 19
Código de producto Marca Incluye Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15258803
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
06244503
1/paq. 0,05 mm 0,363 mm 2 m
41.65€
2 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12965751
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
062448
1/paq. 530 μm 680 μm 5 m
89.45€
5 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15298793
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624432
1/paq. 250 μm 363 μm 5 m
89.45€
5 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15208813
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624463
1/paq. 150 μm 220 μm 10 m
166.00€
10 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15288793
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
062442
1/paq. 25 μm 285 μm 2 m
41.65€
2 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15218803
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
062444
1/paq. 220 μm 220 μm 2 m
41.65€
2 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15228803
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
062445
1/paq. 60 μm 220 μm 2 m
41.65€
2 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15278803
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
062446
1/paq. 110 μm 170 μm 2 m
41.65€
2 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15268813
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624475
1/paq. 150 μm 363 μm 5 m
89.45€
5 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12766248
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624478
1/paq. 220 μm 363 μm 10 m
166.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15258813
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624474
1/paq. 220 μm 363 μm 25 m
391.00€
25 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12736248
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
06244502
1/paq. 75 μm 363 μm 2 m
41.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12746248
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624455
1/paq. 100 μm 363 μm 25 m
391.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12756248
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624476
1/paq. 320 μm 430 μm 10 m
166.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15208803
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624434
1/paq. 250 μm 363 μm 10 m
166.00€
10 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15208823
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624491
5/paq. 170 μm 300 μm 2 m
41.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15248803
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
06244501
1/paq. 0,125 mm 0,363 mm 2 m
41.65€
2 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15268803
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
0624459
1/paq. 0,11 mm 0,31 mm 2 m
41.65€
2 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15268853
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
064051
1/paq. 0,25 mm 0,363 mm 5 m
334.00€
25 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El tubo capilar de sílice fundida desactivada por metilo Trajan es un elemento esencial para mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento.
  • Chemically inert and thermally stable up to 380°C
  • Suitable for organic and aqueous solvents
  • Ideal for biotechnology applications
Especificaciones
Especificaciones
Disolventes orgánicos y acuosos
Tubo de sílice fundida desactivada con metilo
Térmicamente estable hasta 380 °C