Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Methyl) Fused Silica Tubing
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624459
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El tubo capilar de sílice fundida desactivada por metilo Trajan es un elemento esencial para mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento.
- Químicamente inerte y térmicamente estable hasta los 380 °C
- Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
- Ideales para biotecnología
Especificaciones
Disolventes orgánicos y acuosos | |
1/paq. | |
0,31 mm | |
Térmicamente estable hasta 380 °C |
Tubo de sílice fundida desactivada con metilo | |
0,11 mm | |
2 m |