Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Methyl) Fused Silica Tubing
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 062448
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12965751
  • 89.45€ / 5 metros
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El tubo capilar de sílice fundida desactivada por metilo Trajan es un elemento esencial para mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento.
  • Químicamente inerte y térmicamente estable hasta los 380 °C
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
  • Ideales para biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
Disolventes orgánicos y acuosos
1/paq.
680 μm
Térmicamente estable hasta 380 °C
Tubo de sílice fundida desactivada con metilo
530 μm
5 m