Learn More
DDX39B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DDX39B |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823624
|
Proteintech
14798-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813624
|
Proteintech
14798-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody may cross-react with DDX39A.
This gene encodes a member of the DEAD box family of RNA-dependent ATPases that mediate ATP hydrolysis during pre-mRNA splicing. The encoded protein is an essential splicing factor required for association of U2 small nuclear ribonucleoprotein with pre-mRNA, and also plays an important role in mRNA export from the nucleus to the cytoplasm. A cluster of genes, BAT1-BAT5, is localized in the vicinity of the genes for TNF alpha and TNF beta. These genes are all within the human major histocompatibility complex class III region. Mutations in this gene may be associated with rheumatoid arthritis. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.Especificaciones
DDX39B | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q13838, Q63413, Q9Z1N5 | |
114612, 53817, 7919 | |
DDX39B Fusion Protein Ag6512 | |
Primary | |
-20°C | |
DDX39B |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ATP dependent RNA helicase p47, BAT1, D6S81E, DDX39B, DEAD box protein UAP56, HLA B associated transcript 1, Spliceosome RNA helicase BAT1, UAP56 | |
Ddx39b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |