Learn More
Invitrogen™ DDR1 Human Protein
DDR1 is a receptor tyrosine kinase activated by collagen.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001945 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Peso molecular | 78.1kDa |
Requisitos de almacenamiento | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15468493
|
Invitrogen™
PR6913A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12083755
|
Invitrogen™
PV6048 |
1mg |
7890.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
DDR1 is reported to regulate adhesion, cell migration and other cellular processes.
Especificaciones
NP_001945 | |
78.1kDa | |
RUO - research use only | |
DDR1 | |
Human | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Catalytic | |
DDR Kinase Family | |
GST Tag | |
Frozen |