Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Dave (Ruffneck)
Tiene el aspecto y las características de una zapatilla clásica. El talón reforzado de gran sujeción junto con la suela absorbente de impactos mantiene los tobillos, las tibias y las articulaciones sin tensiones ni lesiones.
112.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Marrón |
Diseñar | Dave (Ruffneck) |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909071
|
Emma Safety Footwear
914546-39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919071
|
Emma Safety Footwear
914546-42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929071
|
Emma Safety Footwear
914546-43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939071
|
Emma Safety Footwear
914546-44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949071
|
Emma Safety Footwear
914546-45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959071
|
Emma Safety Footwear
914546-46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969071
|
Emma Safety Footwear
914546-47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15979071
|
Emma Safety Footwear
914546-48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15989071
|
Emma Safety Footwear
914546-49 |
49 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck / nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Cordones | |
Dave (Ruffneck) | |
Nobuck, Nobuck engrasado |