Learn More
Thermo Scientific™ Salidas de datos para ultracongeladores
Integre salidas de datos Thermo Scientific™ para ultracongeladores con una amplia variedad de ultracongeladores para aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
439.00€ - 582.00€
Product Code | Brand | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
11973937
|
Thermo Scientific™
195895 |
RS-232; 0-1V |
439.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11983937
|
Thermo Scientific™
195896 |
RS-232; 0-5V |
449.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11796649
|
Thermo Scientific™
195897 |
RS-485; 4-20 mA |
553.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11913947
|
Thermo Scientific™
195898 |
RS-485; 0-1V |
579.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11339301
|
Thermo Scientific™
195899 |
RS-485; 0-5V |
582.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Integre salidas de datos Thermo Scientific™ para ultracongeladores con una amplia variedad de ultracongeladores para aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
RS-232:- Las salidas analógicas de 4-40 mA y RS-232 son de serie en congeladores Thermo Scientific™ Forma™ serie 8600. Estas opciones adicionales están diseñadas para cubrir necesidades específicas.
- La salida RS-232 permite la conexión a un ordenador, un registrador o un dispositivo de monitorización independiente. La salida RS-485 permite una conexión directa con el sistema de monitor/alarma modelo 1535.
Nota:
La salida RS-232 no es compatible con el sistema de monitor/alarma Forma modelo 1535.
Specifications
Alarma, registrador |