Learn More
Thermo Scientific™ Salidas de datos para ultracongeladores
Integre salidas de datos Thermo Scientific™ para ultracongeladores con una amplia variedad de ultracongeladores para aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 195897
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796649
  • 441.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Salidas RS-232 y analógicas de 4-40 mA de serie en los congeladores Forma 8600. Estas opciones adicionales están diseñadas para necesidades específicas.
  • La salida RS-232 permite la conexión a un ordenador, un registrador o un dispositivo de monitorización independiente La salida RS-485 permite una conexión directa con el sistema de monitor/alarma modelo 1535
RS-232 no es compatible con el sistema de monitor/alarma Forma modelo 1535.
Especificaciones
Especificaciones
RS- 485 ; 4 -20mA
4 to 20 mA
Revco™ CxF, HERAfreeze™ HFC, Model 1535 Monitor/Alarm System, TSC Series
RS-485