Learn More
Fisherbrand™ Salidas de datos para ultracongeladores
Integre salidas de datos Fisherbrand™ para ultracongeladores con una amplia variedad de ultracongeladores para aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12662715
  • 434.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
RS-232:
  • Las salidas analógicas RS232 y mA 4-40se incluyen de serie en los congeladores de la serie Forma™8600 deThermo Scientific™. Estas opciones adicionales están diseñadas para cubrir necesidades específicas.
  • La salida RS-232permite la conexión a un ordenador, un registrador o un dispositivo de monitorización independiente. La salida RS--485 permite una conexión directa con el sistema de monitor/alarma modelo 1535.
Nota:
La salida RS-232no es compatible con el sistema de monitor/alarma Forma modelo 1535.
Especificaciones
Especificaciones
RS-485, 0-5 V (solo instalado en fábrica)
Electrónica de refrigerador/congelador
Forma™ 8600
0/5 V