Learn More
Thermo Scientific™ Data Output Accessories for Environmental Chambers and Incubators
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
Marca:  Thermo Scientific™ 201145
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15563761
  • 1579.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Single Pen, 6 in. 7 Day Chart Recorders; 0° to 60°C (32° to 140°F)
Customer Installed
Chart Recorders and Paper
0° to 60°C
Environmental Chamber (3948 and 3907)
Videos