Learn More
Invitrogen™ DAPK3 (ZIPK) Recombinant Human Protein
DAPK3 is a serine/threonine protein kinase.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001339
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 80kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15408503
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7001B
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10382253
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3995
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
DAPK3 is functionally linked to cell motility, smooth muscle contractility and cell death processes.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001339
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
DAPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
80kDa
RUO - research use only
DAPK3 (ZIPK)
Human
GST Tag
Frozen