Learn More
Invitrogen™ DAPK2 Recombinant Human Protein
DAPK2 is a calcium/calmodulin-dependent kinase.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055141 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formulación | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 300mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Brij-35, 2mM DTT, 50% glycerol |
Peso molecular | 47.9kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15478453
|
Invitrogen™
PR5688A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10168912
|
Invitrogen™
PV3994 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
DAPK2 acts as a positive regulator of apoptosis and is expressed in many tissue types.
Especificaciones
NP_055141 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 300mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Brij-35, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
DAPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
47.9kDa | |
RUO - research use only | |
DAPK2, DRP-1 | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |