Learn More
DAOA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DAOA |
---|---|
Concentración | 0.43 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823185
|
Proteintech
24692-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813185
|
Proteintech
24692-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that is an activator of the FAD-dependent enzyme D-amino acid oxidase, which degrades the gliotransmitter D-serine, a potent activator of N-methyl-D-aspartate (NMDA) type glutamate receptors. Polymorphisms in this gene have been implicated in susceptibility to schizophrenia and bipolar affective disorder, possibly due to decreased levels of D-serine and decreased NMDA receptor functioning. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.Especificaciones
DAOA | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P59103 | |
267012 | |
DAOA Fusion Protein Ag19143 | |
Primary | |
-20°C | |
DAOA |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
D amino acid oxidase activator, DAOA, G72, LG72, Protein G72, SG72 | |
DAOA | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |