Learn More
Trajan Scientific and Medical™ DANI Liners
Provides better analysis for a wide range of compounds. Trajan Scientific and Medical DANI Liners has unique deactivation process for SGE standard inlets.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092504
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249043
  • 193.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para uso con instrumentos DANI
Especificaciones
Especificaciones
Junta cónica individual
Revestmientos para DANI
70 mm
6 mm
Revestimientos desactivados para los sistemas de GC DANI
5/paq.
4 mm
Revestimiento con una sola junta cónica para DANI