Learn More
Invitrogen™ Human DACT2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0749
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15318970
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Dact2 Synthetic Peptide, PEP-0749, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 12 amino acids near the amino terminus of human Dact2.PEP-0749 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20629.
Especificaciones
Especificaciones
168002
purified
Human DACT2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q5SW24
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
DACT2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS