Learn More
Tabletas DAB EASY, para inmunohistoquímica, 10 mg/tableta, Thermo Scientific Chemicals
La DAB o tetrahidrocloruro de 3,3-diaminobenzidina, con n.º de CAS-7411-49-6, es un sustrato cromogénico utilizado para observar la actividad de la peroxidasa y viene en comprimidos EASY para inmunohistoquímica.En inmunohistoquímica, la DAB se utiliza para catalizar anticuerpos unidos a la peroxidasa con el fin de visualizar la presencia de proteínas.
Marca: Thermo Scientific Acros 328005000
Detalles adicionales : CAS : 7411-49-6 Peso : 0.00050kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La 3,3′-diaminobenzidina (DAB) es un derivado del benceno y es el precursor del polibenzimidazol
Aplicaciones
- La DAB se utiliza principalmente para visualizar la actividad de la peroxidasa.Durante esta reacción química, la DAB se comporta como donante de hidrógeno en la presencia de peróxidos.Tras su oxidación, la DAB forma un producto final insoluble de color marrón.
- La DAB se ha utilizado para la tinción y la detección oxidativa de mitocondrias
- También se ha utilizado para aplicaciones de microscopía electrónica
Especificaciones
Comprimidos | |
7411-49-6,10043-35-3 | |
Solubility in water: soluble. | |
MFCD00007725 |
DAB EASY tablets | |
Frasco de plástico | |
500 mg |
Seguridad y manipulación
- DAB EASY tablets
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Boric acid (H3BO3),3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación