Learn More
3M™ Secure Click™ Cartucho con doble flujo
El cartucho Secure Click™ tiene el marcado CE. Utilice nuestros cartuchos con las medias máscaras reutilizables Secure Click™ de la serie 800. Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración.
47.21€ - 113.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la CE |
---|---|
Tipo de conexión | Click&trade seguro; |
Tipo de producto | Cartucho |
Cantidad | 64/Carton. |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16466360
|
3M™
7100153224 |
Cartucho A1 |
47.21€
4 pares |
Fecha estimada de envío: 03-05-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16486360
|
3M™
7100153231 |
Cartucho A2 |
57.14€
4 pares |
Fecha estimada de envío: 03-05-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16476360
|
3M™
7100153226 |
Cartucho A1B1E1K1 |
58.27€
4 pares |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16406370
|
3M™
7100153236 |
Cartucho A1B1E1K1P3R |
113.30€
4 pares |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16496360
|
3M™
7100153235 |
Cartucho A2P3R |
110.93€
4 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protegen contra determinados vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C
- Conexión de cartucho rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic
- Se utiliza con las medias máscaras reutilizables Secure Click™ de la serie 800
- Diseño inclinado que permite un mayor campo de visión y compatibilidad con pantallas de soldadura o rectificado
Especificaciones
Aprobado por la CE | |
Click&trade seguro; | |
Cartucho | |
64/Carton. |