Learn More
Uvex™ D500 Foam Cut Protection Gloves
Bamboo TwinFlex™ technology provides level D cut protection, while SoftGrip foam coating on the palm and fingertips enhances grip capabilities
Marca:  Uvex™ 6060408
Detalles adicionales : Peso : 0.05900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17200481
  • 201.00€ / 10 pares
Fecha estimada de envío: 26-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La tecnología Bamboo TwinFlex™ proporciona protección frente a cortes de nivel D
  • Alta resistencia a la abrasión para una mayor vida útil del guante y rentabilidad
  • Revestimiento de espuma de elastómero de alto rendimiento (HPE) y SoftGrip para un mejor agarre
  • Mayor sensibilidad táctil para la manipulación de piezas y el montaje
  • La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
Norma 100 OEKO-TEX™
Elastómero de alto rendimiento (HPE), espuma SoftGrip
Bambú, Poliamida, Dyneema™
4X42D
Unisex
Espuma D500
Industrial
Negro, Verde
8
Automoción, construcción, manipulación de vidrio, mantenimiento y pantallas táctiles
Tejido