Learn More
3M™ Secure Click™ Filtro de partículas
El filtro de partículas Secure Click™ es nuestro filtro con marcado CE para entornos que contienen determinadas partículas.
Marca: 3M™ 7100197270
116.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- Los nuevos cartuchos y filtros de flujo doble facilitan la respiración
- Protege de partículas molestas con alivio opcional gas ácido/vapor orgánico
- Conexión rápida y sencilla. Simplemente, alinee las conexiones y empuje hasta que oiga un clic
- Usar con la serie 800 de respiradores reutilizables de 3M™ Secure Click™
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión más amplio y una mayor comodidad
Especificaciones
Aprobado por la CE | |
P3R Nuis OV/AG | |
D3138 |
Click&trade seguro; | |
Filtro | |
80/Carton. |