Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Xilosa, > 98 %
Catalog Number p-7080908
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
58-86-6
C5H10O5
MFCD00151475
58-86-6
C5H10O5
MFCD00151475
D-(+)-Xylose is used to prepare furfural by acid catalyzed degradation reaction, which acts as a solvent as well as a precursor to synthetic polymers. It is a useful animal medicine involved in the treatment of malabsorption. It finds application in the production of sugar substitute xylitol by subjecting xylose to calyticl hydrogenation process. It is found that it undergoes an atmospheric-pressure enzyme (polyphosphate xylulokinase) driven process to get hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-(+)-xilosa se utiliza para preparar furfural por la reacción de degradación catalizada por ácido, que actúa como disolvente y como precursor de polímeros sintéticos. Es un medicamento para animales útil que se usa para el tratamiento de la malabsorción. Se utiliza en la producción de xilitol sustituto del azúcar al someter xilosa al proceso de hidrogenación catalítica. Se somete a un proceso impulsado por una enzima (polifosfato xiluloquinasa) de presión atmosférica para obtener hidrógeno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D- (+)-Xylose
Punto de fusión 147°C to 151°C
Densidad 1.525
Temperatura de inflamación > 100°C (212°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 100 g
Beilstein 1562108
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,10087
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +19° (c=10 in water + NH4OH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza ≥98%