Learn More
D-(-)-ácido tartárico, al 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11493614
301.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
147-71-7
C4H6O6
150.09
MFCD00004238
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
439655
CHEBI:15672
Ácido (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanedioico
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
147-71-7
C4H6O6
150.09
MFCD00004238
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
439655
CHEBI:15672
Ácido (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanedioico
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
D-(-)-Tartaric acid is used as a resolving agent in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of its ester derivatives like D-tartaric acid diethyl ester, D-tartaric acid dimethyl ester and D-tartaric acid diiso-propyl ester. It finds application in the synthesis of chiral aziridine derivative, a common intermediate for the preparation of hydroxyethylamine class HIV protease inhibitors viz. as saquinavir, amprenavir and nelfinavir. It is widely used in the food industry as a beer foaming agent, for food acidity regulations and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido D-(-)-tartárico se utiliza como agente resolutivo en la síntesis orgánica. Se utiliza como precursor para la preparación de sus derivados ésteres como éster dietílico del ácido D-tartárico, éster dimetílico del ácido D-tartárico y éster diisopropilo del ácido D-tartárico. Tiene aplicaciones en la síntesis de derivados de aziridina quiral, un intermediario común para la preparación de inhibidores viz. de la proteasa VIH de clase hidroxietilamina, como saquinavir, amprenavir y nelfinavir. Se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como agente espumante de cerveza, para la regulación de la acidez de los alimentos y como agente aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D- (-)-Tartaric acid
pH 1,6
Punto de fusión De 166 °C a 170 °C
Beilstein 1725145
Índice Merck 14,9068
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación 210 °C (410 °F)
Olor Inodoro
Rotación óptica −13° (c=10 en agua)