Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Tagatosa, 99+ %
Catalog Number p-3779603
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
87-81-0
C6H12O6
180.156
MFCD00134449
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, lyxo-2-hexulose, tagatose, d, d--tagatose, keto-d-tagatose, tagatose nf, unii-t7a20y888y, d-lyxo-hex-2-ulose, naturlose
92092
CHEBI:47693
(3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
87-81-0
C6H12O6
180.156
MFCD00134449
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, lyxo-2-hexulose, tagatose, d, d--tagatose, keto-d-tagatose, tagatose nf, unii-t7a20y888y, d-lyxo-hex-2-ulose, naturlose
92092
CHEBI:47693
(3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
D(-)-Tagatosa, >-99,0 %, C6H12O6, número CAS-87-81-0, tagatosa, d, d--tagatosa, d-lixo-hex-2-ulosa, 3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona, unii-t7a20y888y, naturlose, tagatosa nf, lixo-2-hexulosa, keto-d-tagatosa, 1 g, (sol. 5 % en H2O) transparente a casi incoloro, +99 %, 01, 4414
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D(-)-Tagatose
Color Blanco
Pérdida por secado 1.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 01, 4414
Índice Merck 15, 9161
Condición de rotación específica - 6.00 (20.00°C c=5,water)
Rotación específica -5° to -7° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo cristalino