Learn More
D(-)-Tagatose, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 257890010
Detalles adicionales : CAS : 87-81-0 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398320
  • 104.40€ / 1 g
Stock EU 60
Añadir a la cesta
Especificaciones
87-81-0
180.156
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
92092
(3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
C6H12O6
MFCD00134449
3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, lyxo-2-hexulose, tagatose, d, d--tagatose, keto-d-tagatose, tagatose nf, unii-t7a20y888y, d-lyxo-hex-2-ulose, naturlose
CHEBI:47693
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
(5% soln. in H2O) clear colorless to almost colorless
Authentic
Glass bottle
-5° to -7° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
White
87-81-0
C6H12O6
01, 4414
3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, lyxo-2-hexulose, tagatose, d, d--tagatose, keto-d-tagatose, tagatose nf, unii-t7a20y888y, d-lyxo-hex-2-ulose, naturlose
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
180.156
CHEBI:47693
Crystalline Powder
D(-)-Tagatose
1.0% max.
- 6.00 (20.00°C c=5,water)
0.1% max.
1g
99+%
MFCD00134449
15, 9161
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
(3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
92092
180.16
≥99.0%
Videos
SDS Documentos