Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, 99,7 %, para bioquímica
Catalog Number 15224664
380.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
D(+)-Sacarosa, n.º de CAS 57-50-1, es un disacárido utilizado en una variedad de aplicaciones bioquímicas, como la purificación de proteínas.También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El D(+)-sacarosa es un carbohidrato de disacárido
  • También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
  • El D(+)-sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
  • Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
  • También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede utilizarse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D(+)-Sucrose
Color Incolora
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Pérdida por secado 0.1 % max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.997
Envase Tambor de fibra
Cantidad 25 kg
Rotación específica (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Información de solubilidad 0.0007 % max. Insoluble in Water
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza ≥99.7% (HPLC)
Grado Bioquímica
Forma física Líquido