Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-serina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
D-Serine methyl ester hydrochloride is used as a intermediate for organic synthesis, pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de D-serina se utiliza como un intermediario para la síntesis orgánica y la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El clorhidrato de éster metílico de D-serina se utiliza como un intermediario para la síntesis orgánica y la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Serine methyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 163°C to 166°C (decomposition) |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol and methanol. |
Nombre IUPAC | etil (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.58 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Sólido |